Merck
383082
Sigma-Aldrich
硫酸カドミウム
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdSO4
CAS番号:
分子量:
208.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
不純物
≤0.005% insolubles
損失
≤1.0% loss on drying
溶解性
water: soluble
微量陰イオン
NO3- and NO2-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.05%
SMILES記法
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cadmium sulfate is water soluble, toxic cadmium salt which is one of the main source of cadmium in the environment. Cadmium is an environmental pollutant and a suspected carcinogen. The role of cadmium sulfate in inducing aneuploidy and modulation of genomic DNA-methylation status has been studied in a pig Robertsonian translocation model.
アプリケーション
通常とは異なる、かつ調節可能な碁盤状または杉綾状の構造を持つ新規の2次元Cd-SCN配位体の形成に応用されます。これらの構造は技術的に有益な素材へ向けての重要なステップです。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Bone,Kidney,Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
383082-100G:4548173291321
383082-500G:4548173291345
383082-2.5KG:
383082-BULK:
383082-VAR:
383082-25G:4548173291338
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Use of polyazaheterocycles in the assembly of new cadmium sulfate frameworks: synthesis, structure, and properties.
Paul AK, et al.
Crystal Growth & Design, 10(9), 4161-4175 (2010)
Shape-controlled synthesis of CdCO3 microcrystals and corresponding nanoporous CdO architectures.
Jia Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(27), 10251-10254 (2012)
Optical study of the effect of cadmium sources on nano-crystalline CdS thin films.
Sanap VB and Pawar BH.
Chalcogenide Lett, 7, 227-231 (2010)
Paulina Inglot et al.
Mutation research, 747(2), 182-189 (2012-05-30)
Although cadmium is a well-established human carcinogen, the mechanisms by which it induces cancer are poorly understood. It is suggested that cadmium-mediated carcinogenesis may include the modulation of gene expression and signal-transduction pathways, interference with antioxidant enzymes, inhibition of DNA
Toxic effect of heavy metals in livestock health.
Raikwar MK, et al.
Veterinary world, 1(1), 28-30 (2008)