グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (calc. based on CdSO4 · 8/3 H2O, KT)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.005% insoluble matter in H2O
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Cd++].[Cd++].[Cd++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3Cd.3H2O4S.8H2O/c;;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;;/p-6
InChI Key
AGHQMAQBLOTWPQ-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Bone,Kidney,Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2563025:
20920-VAR-F:
20920-25G-F:4548173286808
20920-100G-F:4548173286792
20920-500G-F:4548173286815
20920-BULK-F:
20920-6X100G-F:4548173250731