Merck
360503
Sigma-Aldrich
2-メトキシエタノール
contains 50 ppm BHT as stabilizer, ACS reagent, ≥99.3%
別名:
エチレングリコールモノメチルエーテル, メチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1731074
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.3%
bp:
124-125 °C (lit.)
蒸気圧:
6.17 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
6.17 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.3%
フォーム
liquid
自己発火温度
548 °F
含みます
50 ppm BHT as stabilizer
expl. lim.
24.5 %
不純物
≤0.002 meq/g Titr. acid
≤0.100% water
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • AZ31 合金基板上のバイオメディカル用途向け Ce ドープ MgO 膜:調製、特性評価、試験。: この研究では、AZ31 合金基板上のセリウムドープ酸化マグネシウム膜の調製、特性評価、バイオメディカル用途について検討します。フィルムの物理的および化学的特性が分析され、バイオメディカルデバイスにおける潜在的な使用が評価されました(Hattab et al., 2024)。
  • リグニン中のグアイアシル型フェノール性水酸基を迅速に定量するための改良イオン化差 UV-vis 法。: この研究では、リグニン中のグアイアシル型フェノール性水酸基を迅速に定量するための改良 UV-vis 分光法を紹介します。この研究では、従来の方法と比較して精度と速度が向上していることが実証されており、さまざまな用途でのリグニン分析に役立ちます(Chen et al., 2022)。
  • 新しいカプセル化された鉄酸化物超常磁性ナノ粒子の磁性とスピンダイナミクス。: この論文では、新しいカプセル化された鉄酸化物超常磁性ナノ粒子の磁気特性とスピンダイナミクスを調査します。この研究は、バイオメディカルイメージングと治療における潜在的な応用についての洞察を提供します(Arosio et al., 2013)。
  • シクロデキストリン誘導体を新しい開始剤として使用した、DMF 中のエチレンオキシドのアニオン開環重合。: この研究では、DMF 中のエチレンオキシドのアニオン開環重合における開始剤としてのシクロデキストリン誘導体の使用について調査します。この研究結果は、独自の特性を持つ新しいポリマー材料を開発する可能性を浮き彫りにしています(Huin et al., 2013)。
  • ポリフェノール側鎖を持つ有機可溶性キトサン誘導体の合成。: この研究は、ポリフェノール側鎖を持つ有機可溶性キトサン誘導体の合成に焦点を当てています。新しい誘導体は溶解性が向上し、バイオメディカルや環境分野を含むさまざまな産業用途に応用できる可能性があります(Morimoto et al., 2012)。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Immune system, thymus
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360503-4L:
360503-VAR:
360503-2L:4548173221892
360503-2.5L:
360503-BULK:
360503-1L:4548173221885
360503-18L:4548173221946
360503-4X4L:4548173221953
360503-6X500ML:4548173261997
360503-20L:4548173221830
360503-500ML:4548173221915
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kristin Kirchberg et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(18), 2313-2320 (2018-06-07)
Mesoporous ZnFe2 O4 photoanodes have been prepared via dip-coating utilizing the evaporation-induced self-assembly of two different block-copolymer templates to investigate the influence of pore geometry on the photoelectrochemcial performance of those earth-abundant photoelectrodes. The use of commercial block copolymers, triblock
Conductometric, viscometric, and spectroscopic investigations on the solvation phenomena of alkali-metal ions and ion pairs in 2-methoxyethanol.
Das B and Hazra DK.
The Journal of Physical Chemistry, 99(1), 269-273 (1995)
Alberto Dessy et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 87(2), 236-242 (2011-06-17)
Therapeutic properties of Dead Sea Water (DSW) in the treatment of skin diseases such as atopic dermatitis, psoriasis and photo aging UV damaged skin have been well established. DSW is in fact rich in minerals such as calcium, magnesium, sodium
H-Y Chang et al.
Occupational and environmental medicine, 61(8), 697-702 (2004-07-20)
To evaluate the protective effectiveness of gloves from occupational exposure to 2-methoxyethanol (2-ME); and to examine the association of 2-methoxyacetic acid (MAA) in urine and plasma collected simultaneously from low 2-ME exposure and high 2-ME exposure workers in a semiconductor
Alberto Dessy et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 43(1-2), 57-64 (2011-03-30)
In the present work polymeric nanoparticles based on Poly (maleic anhydride-alt-butyl vinyl ether) 5% grafted with m-PEG (2000) and 95% grafted with 2-methoxyethanol (VAM41-PEG) were loaded with human hemoglobin (Hb) and characterized from a physicochemical point of view. The assessment