Merck
402893
Sigma-Aldrich
1-プロパノール
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
プロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
1098242
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
700 °F
expl. lim.
13.7 %
不純物
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
溶解性
H2O: passes test
water: soluble
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-プロパノールは、脂肪族炭化水素の酸化によって生成される第一級アルコールです。製薬、化学、食品業界で有機溶媒として広く使用されています。
アプリケーション
1-プロパノールは以下で溶媒として使用できます:
  • β-ニトロアルコールを合成するための、芳香族アルデヒドとニトロアルカンの酵素触媒によるヘンリー反応。
  • ビフェニル化合物を合成するための、ハロゲン化アリールとアリールボロン酸のPd触媒による鈴木-宮浦クロスカップリング反応。
  • 第二級イミンを生成するためのニトリルとアミンのクロスカップリング反応。
  • ゾルゲル法によるZnO薄膜の合成。
  • 廃棄ポリマー材料からの臭素系難燃剤の抽出。
  • ポリアニリン/磁性ナノ粒子複合体の合成。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402893-25ML:
402893-6X500ML:4548173145709
402893-500ML:4548173145693
402893-2L:4548173145662
402893-VAR:
402893-4L:4548173145679
402893-18L:
402893-1L:4548173145648
402893-BULK:
402893-20L:4548173145655
402893-2.5L:
402893-6X1L:
402893-18L-CS:
402893-VAR-D:
402893-4X4L:4548173145686
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Yu Deng et al.
Metabolic engineering, 13(5), 570-577 (2011-07-16)
Biofuel production from renewable resources can potentially address lots of social, economic and environmental issues but an efficient production method has yet to be established. Combinations of different starting materials, organisms and target fuels have been explored with the conversion
Vibrational spectra of liquid 1-propanol.
Michniewicz N, et al.
Journal of Molecular Structure, 887(1), 180-186 (2008)
Growth of thin rubrene single crystals from 1-propanol solvent.
Matsukawa T, et al.
Journal of Crystal Growth, 312(2), 310-313 (2010)
Exploration of the morphological transition phenomenon of polyaniline from microspheres to nanotubes in acid-free aqueous 1-propanol solution in a single polymerization process.
Huang YF and Lin CW.
Polymer International, 59(9), 1226-1232 (2010)
Highly c-axis oriented ZnO thin film using 1-propanol as solvent in sol-gel synthesis.
Popa M, et al.
Materials Letters, 92, 267-270 (2013)