グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.72 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.002% ammonia (NH3)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.01% piperidine (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.2% 2-picoline (GC)
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
溶解性
H2O: in accordance
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.03 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33553-500ML:4548173981147
33553-6X500ML:
33553-6X1L:
33553-BULK:
33553-1L:4548173981130
33553-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック