Merck
360570
Sigma-Aldrich
ピリジン
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N
CAS番号:
分子量:
79.10
Beilstein:
103233
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
bp:
115 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.72 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
Reducing substances, passes test
≤0.002% NH3
0.1% water
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Cu: ≤5 ppm
SMILES記法
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピリジン(Pyr)は、窒素を含む一般に塩基として使用される六員複素環化合物です。これは魚臭のある無色の液体です。ピリジン部分は、ピリジンヌクレオチド、ピリジンアルカロイド、ピリジンベースの重合体およびピリジン含有大員環など多くの化合物の主要成分として存在します。本化合物には溶媒、触媒および合成の中間体として幅広い用途があります。ピリジンのIR、Raman(ラマン)およびUVスペクトルが分析され、得られた値を用いて熱力学的特性が計算されました。Pyrの光分解および細菌分解が研究されています。
アプリケーション
以下の合成にピリジンが使用される場合もあります。
  • ハロゲン化コバルト(II)との錯体
  • ピリジン-d5、ピリジンの重水素化型
  • イオン性液体マトリックス(ILM)
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360570-200L:4548173139630
360570-4X4L:4548173139678
360570-6X500ML:4548173139692
360570-1L:4548173139623
360570-4L:
360570-VAR:
360570-2L:4548173139654
360570-18L-CS:
360570-2.5L:
360570-3L:
360570-500ML:4548173139685
360570-BULK:
360570-20L:4548173139647
360570-VAR-D:
360570-18L:
360570-100ML:4548173139616
360570-400L:4548173139661
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyridine dried (max. 0.0075% H₂O) SeccoSolv™
Supelco
1.07463
Pyridine
The vibrational spectrum of pyridine and the thermodynamic properties of pyridine vapors.
Kline Jr CH and Turkevich J.
J. Chem. Phys. , 12(7), 300-309 (1944)
The thermal decomposition of metal complexes-III: The decomposition of some pyridine and substituted-pyridine complexes of cobalt (II) halides.
Allan JR, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 26(11), 1895-1902 (1964)
Bacterial degradation of pyridine, indole, quinoline, and their derivatives under different redox conditions.
Fetzner, S.
Applied Microbiology and Biotechnology, 49(3), 237-250 (1998)
Cyclostellettamines AF, pyridine alkaloids which inhibit binding of methyl quinuclidinyl benzilate (QNB) to muscarinic acetylcholine receptors, from the marine sponge, Stelletta maxima.
Fusetani N, et al.
Tetrahedron Letters, 35(23), 3967-3970 (1994)
Absorption and luminescence of pyridine-based polymers.
Jessen SW, et al.
Synthetic Metals, 84(1), 501-506 (1997)