About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N
CAS番号:
分子量:
79.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
EC Index Number:
203-809-9
bp:
115 °C/1013 hPa
おすすめの製品
蒸気圧
26.7 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
482 °C
有効性
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
テクニック
DNA amplification: suitable
不純物
≤0.0075% Water
≤0.01% Piperidine (GC)
≤0.2% 2-Picoline (GC)
蒸発残留物質
≤10 mg/L
色
APHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
転移温度
flash point 17 °C
溶解性
soluble 1000 g/L
密度
0.982 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Evaporation Number: 12.7
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
2-Picoline (GC): ≤ 0.2 %
Piperidine (GC): ≤ 0.01 %
Reducing substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.0075 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
2-Picoline (GC): ≤ 0.2 %
Piperidine (GC): ≤ 0.01 %
Reducing substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.0075 %
法的情報
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
20 °C - closed cup