Merck
32307
Sigma-Aldrich
酢酸鉛(II) 三水和物
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-102.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
379.33
Beilstein:
3730298
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.5-102.0%
フォーム:
solid
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
99.5-102.0%
フォーム
solid
不純物
≤0.005% insoluble in acetic acid
mp
75 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lead(II) acetate is a white crystalline compound. It is widely employed in cosmetic products. Lead acetate paper is employed for the detection of poisonous gas, hydrogen sulfide. It reacts with 5-ethynyl-1,3-benzenedicarboxylic acid (H2ebdc) to afford a 1D ladder network, [Pb(ebdc)(MeOH)]2·H2O.
アプリケーション
Lead(II) acetate trihydrate has been used in the preparation of PbSe-CdSe-PbSe nanodumbbells.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32307-6X250G:
32307-6X100G:
32307-BULK:
32307-1.5KG:4548173296609
32307-50KG-H:
32307-250G:4548173296630
32307-VAR:
32307-1KG:4548173296623
32307-BULK-H:
32307-100G:4548173296616
32307-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Hazardous Chemicals: Safety Management and Global Regulations, 244-244 (2013)
Carbone L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(40), 3952-3956 (2006)
Jane V Knichal et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(92), 14436-14439 (2014-10-11)
5-Ethynyl-1,3-benzenedicarboxylic acid (H2ebdc) reacted with lead(II) acetate trihydrate yields a 1D ladder network, [Pb(ebdc)(MeOH)]2·H2O (1). Removing crystals of 1 from the mother liquor results in a facile single crystal to single crystal transition, yielding 2D [Pb(ebdc)] net (2) with a
I Baranowska-Bosiacka et al.
Toxicology, 303, 187-200 (2012-11-14)
The aim of this paper is to examine if pre- and neonatal exposure to lead (Pb) may intensify or inhibit apoptosis or necroptosis in the developing rat brain. Pregnant experimental females received 0.1% lead acetate (PbAc) in drinking water from
Asit Rai et al.
Toxicology mechanisms and methods, 23(2), 99-107 (2012-08-21)
Exposure to a mixture of As, Pb and Cd induces apoptosis and morphological alterations in the cortical astrocytes of rat brain. The levels of the glial fibrillary acidic protein (GFAP) undergo a reduction. The GFAP exists in several isoforms, viz.