グレード
ACS reagent
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
10.6 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.01% butyraldehyde
≤0.02% 2-butanone
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.001%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320048-18L:4548173256566
320048-20L:4548173134550
320048-VAR:
320048-6X500ML:4548173256597
320048-1L:4548173134543
320048-25ML:
320048-4X4L:4548173134574
320048-500ML:4548173134581
320048-BULK:
320048-2L:4548173134567
320048-4L:
320048-2.5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック