Merck
1.00984
Supelco
Isobutanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Isobutanol, Isobutylalcohol, 2-Methyl-1-propanol, Iso-Butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
74.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
201-148-0
NACRES:
NA.21
bp:
106-108 °C/1013 hPa
グレード
ACS reagent
for analytical purposes
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
430 °C
有効性
>2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
2460 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5-12 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Butyraldehyde (GC)
≤0.02% Ethylmethylketone (GC)
≤0.05% 2-Butanol (GC)
≤0.05% Isobutyraldehyde (GC)
≤0.05% Water
≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n15/D 1.397-1.399
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
bp
106-108 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
転移温度
flash point 28 °C
溶解性
85 g/L
密度
0.802 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES記法
OCC(C)C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Discover EMSURE - to be more than sure!
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5