Merck
270466
Sigma-Aldrich
2-メチル-1-プロパノール
suitable for HPLC, 99.5%
別名:
イソブタノール, イソブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1730878
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
99.5%
形状
liquid
自己発火温度
801 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
10.6 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.050% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 219 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.50
λ: 245 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 330-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 韓国の米酒(マッコリ)の官能特性の特定: この研究では、官能評価と化学分析に 2-メチル-1-プロパノールを使用し、伝統的な韓国の米酒の風味プロファイルを定義し、食品科学と風味分析への応用を強調しました(Wong et al., 2023)。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270466-1L:4548173127323
270466-4L:
270466-4X4L:4548173127347
270466-VAR:
270466-BULK:
270466-100ML:4548173127316
270466-6X800ML:
270466-500ML:
270466-6X500ML:
270466-2L:4548173127330
270466-10L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diffusion in the Three Component Liquid System Methyl Alcohol-n-Propyl Alcohol-Isobutyl Alcohol.
Shuck FO and Toor HL.
The Journal of Physical Chemistry, 67(3), 540-545 (1963)
Determination of inorganic phosphate.
Martin JB and Doty DM.
Analytical Chemistry, 21(8), 965-967 (1949)
Jeremy J Minty et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(36), 14592-14597 (2013-08-21)
Synergistic microbial communities are ubiquitous in nature and exhibit appealing features, such as sophisticated metabolic capabilities and robustness. This has inspired fast-growing interest in engineering synthetic microbial consortia for biotechnology development. However, there are relatively few reports of their use
Han Li et al.
Science (New York, N.Y.), 335(6076), 1596-1596 (2012-03-31)
One of the major challenges in using electrical energy is the efficiency in its storage. Current methods, such as chemical batteries, hydraulic pumping, and water splitting, suffer from low energy density or incompatibility with current transportation infrastructure. Here, we report
D Norbäck et al.
Occupational and environmental medicine, 52(6), 388-395 (1995-06-01)
As a part of the worldwide European Community respiratory health survey, possible relations between symptoms of asthma, building characteristics, and indoor concentration of volatile organic compounds (VOCs) in dwellings were studied. The study comprised 88 subjects, aged 20-45 years, from