Merck
14526
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol
Mr 600
別名:
Jeffamine® ED-600
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CH2[OCH(CH3)CH2]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol, 500
詳細
132 g/eq AHEW (Amine hydrogen equivalent wt)
分子量
Mr ~600
pH
11.7(lit.)
粘度
72 cSt(20 °C)(lit.)
mp
-10 °C (lit.)
密度
1.035 g/mL (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
引火点:160℃(文献値)
アプリケーション
親水性向上のためのポリアミド修飾
生体適合性材料の合成および生体適合性コーティング用のための材料
イソシアネートを用いたヒドロゲルの調製
特徴および利点
  • ポリエーテル由来の柔軟性
  • ポリエチレングリコール由来の親水性
  • アミン末端基の反応性
  • ポリエチレングリコールの生体適合性
法的情報
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14526-VAR:
14526-500ML:
14526-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)