フォーム
viscous liquid
分子量
average Mn ~2,000
屈折率
n20/D 1.451
密度
0.996 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChI Key
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
365.0 °F - closed cup
引火点(℃)
185 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
406686-VAR:
406686-500ML:
406686-BULK:
406686-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック