製品名
NH2-PEG8-NH2,
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C16H36N2O7/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h1-18H2
InChI Key
MWECBIRKDAZDRL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA12011-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
JKA12011-500MG | 4061834428923 |