Merck
JKA12010
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG4 Amine, monodisperse
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2CH2O)3CH2CH2NH2
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
製品名
NH2-PEG4-NH2,
フォーム
solid
保管温度
−20°C
アプリケーション
用途には、バイオコンジュゲーション、薬物送達、PEGハイドロゲル、架橋剤、および表面官能基化などがあります。
法的情報
JenKem Technology社製の製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA12010-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)