Merck
909149
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ビス(アミン)
average Mn 400
別名:
O,O′-ビス(2-アミノエチル)ポリエチレングリコール, PEG-ジアミン, ジアミノポリエチレングリコール, ポリオキシエチレンビス(アミン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
43211915
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
分子量
average Mn 400 (by NMR)
average Mn 400
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
colorless to pale yellow
Ω末端
amine
α末端
amine
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI Key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PEGylated materials have found broad use in drug delivery systems, virology, and immunology, as the incorporation of PEG improves pharmacological properties such as increased water solubility, enhanced resistance to degradation (protein hydrolysis), increased circulation half-life, and reduced antigenicity. Polymer for preparing enzyme conjugates soluble in organic solvents; promising drug carrier.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
909149-VAR:
909149-1G:
909149-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rigidity of Two-Component Hydrogels Prepared from Alginate and Poly(ethylene glycol)-Diamines.
Eiselt P, et al.
Macromolecules, 32 (17), 5561-5566 (1999)
Facile Synthesis of a Degradable Poly(ethylene glycol) Platform with Tunable Acid Sensitivity at Physiologically Relevant pH.
Li Z C, et al.
Macromolecules, 51, 6571-6579 (2018)
Attaching folic acid on gold nanoparticles using noncovalent interaction via different polyethylene glycol backbones and targeting of cancer cells.
Bhattacharya R, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 3, 224-238 (2007)