製品名
ポリ(エチレングリコール)ビス(アミン), average Mn 3,000
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 3,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
55-60 °C
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI Key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
752452-1G:
752452-VAR:
752452-5G:
752452-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.