Merck
422118
Sigma-Aldrich
O-(2-アミノプロピル)-O′-(2-メトキシエチル)ポリプロピレングリコール
average Mn ~600
別名:
Jeffamine® M-600, ポリプロピレングリコール 500 モノ-2-アミノエチルモノ-2-メトキシエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2O[CH(CH3)CH2O]nCH2CH(NH2)CH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
viscous liquid
分子量
average Mn ~600
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
密度
0.98  g/mL at 25 °C
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
hydroxyl
SMILES記法
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
InChI
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
InChI Key
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
詳細
Jeffamine® M-600は、エポキシナノ複合材料の表面改質剤として使用されるポリエーテルアミンです。
アプリケーション
O-(2-アミノプロピル)-O′-(2-メトキシエチル)ポリプロピレングリコールは、窒化ケイ素(Si3N4)のコロイド処理のための非水系媒体における分散剤として使用でき、脱凝集した安定したSi3N4懸濁液となります。CO2 捕捉膜の処理用のPEMA-g-PPGグラフト共重合体[ポリ(エチレン-alt-無水マレイン酸)-g- ポリ(プロピレングリコール)]の合成にも使用されます。
法的情報
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
422118-VAR:
422118-500ML:
422118-BULK:
422118-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel class of dispersants for colloidal processing of Si3N4 in non-aqueous media
Wang L, et al.
Materials Letters, 40(1), 14-17 (1999)