アプリケーション
以下の反応物質です。
- ボロン酸-カテコール錯体により形成されるpH反応性自己修復性ハイドロゲルの調製
- ROMPによる、コアクリック可能なPEG分枝アジド二価ボトル‐ブラシポリマーの調製
- グラフトスルーROMPによる薬物担持二価ボトル‐ブラシポリマーの調製
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671924-VAR:
671924-BULK:
671924-100MG:
671924-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.