アプリケーション
メトキシポリエチレングリコールアミンは、一般的に生理活性化合物や治療薬の化学修飾に使用されます。長波長の電位感受性色素の水溶性を高めるため、また、大規模な回転細胞質流を研究する際にPEGでコーティングされた蛍光ビーズを調製するために使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06679-25G:
06679-BULK:
06679-VAR:
06679-5G:
06679-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tools for Drug Discovery
Aldrich Chemfiles, 5(12), 19-20 (2005)
Spatial confinement of active microtubule networks induces large-scale rotational cytoplasmic flow
Suzuki K, et al.
Test, 114(11), 2922-2927 (2017)
Enhanced aqueous solubility of long wavelength voltage-sensitive dyes by covalent attachment of polyethylene glycol
Patrick MJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 5(20), 3347-3353 (2007)
資料
Fouling Resistant Biomimetic Poly(Ethylene Glycol) Based Grafted Polymer Coatings