製品名
HO-PEG1K-NH2, HCl Salt, average Mn 1,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 1,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-hydroxy, - ωamino-poly (ethylene glycol) (HO-PEG-NH2) is a heterobifunctional PEG. NH2 group is stable and can be activated.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA5234-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bosnjakovic, A., et al.
Analytica Chimica Acta, 720 (2012)
Prostate cancer targeted MRI nanoprobe based on superparamagnetic iron oxide and copolymer of poly (ethylene glycol) and polyethyleneimin.
Zhou JH, et al.
Chinese Science Bulletin, 54(18), 3137-3146 (2009)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
JKA5234-1G | 4061833867051 |