Merck
07965
Sigma-Aldrich
メトキシポリエチレングリコールアミン
10,000
別名:
O-(2-アミノエチル)-O′-メチルポリエチレングリコール, アミノポリエチレングリコールモノメチルエーテル, メトキシポリオキシエチレンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI Key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Polymeric support suitable for liquid-phase peptide synthesis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07965-BULK:
07965-1G:
07965-VAR:
07965-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Colombo
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1393-1403 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of three tetradecapeptideamides corresponding to the amino acid sequences of the wasp venoms mastoparan, mastoparan X, and Polistes mastoparan is described. The 4-(aminomethyl)-3-nitrobenzoyl-amino-poly(ethylene glycol) monomethyl ether was employed as the soluble support, and the completed peptideamides were
R Colombo et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1385-1391 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of two pentapeptides corresponding to the amino acid sequence of Leu- and Met-enkephalin is described. Modified monofunctional poly(ethylene glycol) containing a p-alkoxybenzyl alcohol functional group was employed as the soluble polymeric support. Cleavage of the peptides from
資料
Fouling Resistant Biomimetic Poly(Ethylene Glycol) Based Grafted Polymer Coatings