Merck
JKA12006
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG12 Propionic acid, monodisperse
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.23
製品名
NH2-PEG12-Propionic acid,
フォーム
solid
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)