Merck
671592
Sigma-Aldrich
O-(2-アミノエチル)-O'-(2-カルボキシエチル)ポリエチレングリコール5,000 塩酸塩
Mp 5,000
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2COOH . HCl
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
分子量
Mp 5,000
品質水準
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
Ω末端
carboxylic acid
α末端
amine
アプリケーション
以下に使用されます。
  • ペルメチル化ß-シクロデキストリン-付加ポリスチレン巨大両親媒体の官能基化ペルオキシダーゼの、小胞ポリマーソームへの凝集および固定化
  • PEGプロドラッグ法を用いたオリゴヌクレオチド送達のプラットフォーム
  • ドキソルビシン-PEG葉酸結合体により安定化させたドキソルビシンナノ凝集体の、葉酸受容体標的化送達
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2