Merck
671487
Sigma-Aldrich
O-(2-アミノエチル)-O'-(2-カルボキシエチル)ポリエチレングリコール 3,000 塩酸塩
Mp 3,000
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2COOH . HCl
CAS番号:
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
分子量
Mp 3,000
品質水準
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
Ω末端
carboxylic acid
α末端
amine
アプリケーション
以下に用いられる反応物質です。
  • ポリマーソームとの相互作用を調べるためのスペーサーとして
  • オリゴヌクレオチド・プロドラッグ送達のプラットフォームとして
  • ドキソルビシンナノ凝集体の送達に
  • ポリエチレンイミンによる保護配位子を有する粒子の形成
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671487-BULK:
671487-500MG:
671487-100MG:
671487-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)