670278
O-[N-(6-マレイミドヘキサノイル)アミノエチル]-O'-[3-(N-スクシンイミジルオキシ)-3-オキソプロピル]ポリエチレングリコール3,000
Mp 3,000
別名:
Polyethylene glycol, alpha-[2-[[6-(2,5-dihydro-2,5-dioxoo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]amino]ethyl]-omega-[3-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-3-oxopropoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
670278-VAR:
670278-100MG:
670278-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック