Merck
259705
Sigma-Aldrich
ギ酸メチル
spectrophotometric grade, ≥98%
別名:
ギ酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2CH3
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
1734623
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
32.81 psi ( 55 °C)
9.21 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
形状
liquid
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
23 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.010% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 259 nm Amax: 1.00
λ: 260 nm Amax: 0.70
λ: 265 nm Amax: 0.20
λ: 270 nm Amax: 0.04
λ: 310-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI Key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ギ酸メチル(MF)は、C1化学における最も重要な中間体の1つです。MFは、メタンアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、炭酸ジメチル、グリコール酸メチル、酢酸、エチレングリコール、メタクリル酸メチル、高純度COの製造に使用されています。また、MFはニトロセルロースおよび酢酸セルロースの溶媒としても使用できます。
アプリケーション
  • 低温 CO(2)水素化におけるメタノール形成を促進する TiO(2)に担持された Re の二機能性。: 本論文では、CO2 水素化によるメタノール生産におけるギ酸メチルの触媒的役割について検討し、持続可能な化学合成への道筋を示しています(Urakawa A et al., 2023)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
259705-6X1L:
259705-1L:4548174016572
259705-500ML:
259705-VAR:
259705-4X2L:
259705-2L:
259705-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katherine R Phillips et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(2), 574-577 (2012-12-28)
Methyl formate is produced from the photo-oxidation of methanol on preoxidized TiO(2)(110). We demonstrate that two consecutive photo-oxidation steps lead to methyl formate using mass spectrometry and scanning tunneling microscopy. The first step in methanol oxidation is formation of methoxy
Methyl N-Phenyl Carbamate Synthesis from Aniline and Methyl Formate: Carbon Recycling to Chemical Products.
Yalfani MS, et al.
ChemSusChem, 8(3), 443-447 (2015)
Methyl formate as a carbonylating agent for the catalytic conversion of phenol to methyl phenyl carbonate.
Wu C, et al.
Green Chemistry, 17(3), 1467-1472 (2015)
Barriers to rotation adjacent to double bonds. 3. The carbon-oxygen barrier in formic acid, methyl formate, acetic acid, and methyl acetate. The origin of ester and amide resonance.
Wiberg KB and Laidig KE.
Journal of the American Chemical Society, 109(20), 5935-5943 (1987)
Microwave spectrum, barrier to internal rotation, and structure of methyl formate.
Curl Jr RF.
J. Chem. Phys. , 30(6), 1529-1536 (1959)