蒸気圧
644 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
95.0-97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
450 °C
有効性
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
5-23 % (v/v)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
31.5 °C/1013 hPa
mp
-100.4 °C
転移温度
flash point -32 °C
溶解性
300 g/L
密度
0.968 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI Key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Methanol (GC, area%): 3.0 - 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-25.6 °F
引火点(℃)
-32 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I