グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
32.81 psi ( 55 °C)
9.21 psi ( 20 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
23 %
不純物
≤3% methyl alcohol
屈折率
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI Key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M46837-3L:
M46837-4X1L:
M46837-BULK:
M46837-VAR-D:
M46837-1L:4548173372990
M46837-VAR:
M46837-25L:
M46837-20L:
M46837-2.5L:
M46837-25ML:
M46837-4L:4548173373003
M46837-18L:
試験成績書(COA)