蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
896 °F
expl. lim.
8 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.001% free acid (as C3H7COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It can be used for the butylation of p-cresol in the presence of 12-tungstophosphoric acid supported on zirconia catalyst. 2-tert-Butyl-p-cresol (TBC), 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (DTBC) and tert-butyl-p-tolyl ether (ether) are formed as butylation reaction products.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24127-155KG:
24127-BULK:
24127-6X1L:
24127-30KG:
24127-1L:
24127-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック