蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4.05 psi
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
不純物
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.362-1.376
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
密度
0.736-0.744 g/mL at 20 °C
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In the synthesis of acyl azides.
- In the production of biodiesel.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20256-RSAMPLE:
20256-1L-F:
20256-RSAMPLE-F:
20256-2.5L-F:
20256-VAR-F:
20256-BULK-F:
20256-6X1L-F:
20256-4X2.5L-F:
20256-2.5L-CB-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)