Merck
50621
Supelco
tert-ブタノール
analytical standard
別名:
2-メチル-2-プロパノール, tert-ブチルアルコール, トリメチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COH
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
906698
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
896 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブタノールは三級アルコールで、ブタノールの異性体です。イソブタンから商業生産されており、溶媒やエタノール変性剤などに使用されています。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • 高速ガスクロマトグラフィープロトン移動反応質量分析(FastGC-PTR-MS)法による、塗料サンプル中のブタノールとその異性体の検出および定量
  • プロトン移動反応飛行時間型質量分析(PTR-ToF-MS)による、41枚の酢酸セルロース映画フィルムから放出される121種類のVOCの同時評価
  • 携帯用ガスカートリッジのn-ブタンとイソブタンを嗅いだために死亡した解剖例3件の血液、心臓、組織サンプルに含まれるn-ブタンとその代謝物の測定における内部標準品として
  • ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)による、各種トマトサンプルのVOC定量のためのヘッドスペース単一液滴マイクロ抽出(HS-SDME)
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
メルクのNMR用のオンラインプラットフォームChemisTwin®では、本製品のデジタルリファレンスマテリアルを入手できます。このデジタル相当品は、ChemisTwin®で、サンプル同一性の確認および化合物定量(デジタル外部標準を使用)に使用できます。マウスを数回クリックするだけで、この物質のNMRスペクトラムを見ることができ、お客様のサンプルとのオンライン比較を行うことができます。こちらで詳細をご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50621-BULK-F:
50621-1ML-F:4548174015841
50621-VAR-F:
50621-5ML-F:4548174015858
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Alkylation of p-cresol with tert-butanol catalyzed by heteropoly acid supported on zirconia catalyst
Devassy.MB, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 210, 125-130 (2004)
Lipase-catalyzed biodiesel production from soybean oil deodorizer distillate with absorbent present in tert-butanol system
Wang L, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 43, 29-32 (2006)
Arnau Bassegoda et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(19), 8559-8568 (2013-01-22)
Rhodococci are highly adaptable bacteria, capable to degrade or transform a large number of organic compounds, including recalcitrant or toxic products. However, little information is available on the lipases of the genus Rhodococcus, except for LipR, the first lipase isolated
Ee Ling Yong et al.
Water research, 46(6), 1990-1998 (2012-02-14)
Ozonation is widely employed in water treatment to purify water. The R(ct) concept, which is defined as the ratio of OH exposure to ozone exposure, has been commonly used to quantify the OH concentration generating from ozone decomposition and model
Jaime Salazar et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 81(1), 82-90 (2012-01-12)
Nanosizing is a non-specific approach to improve the oral bioavailability of poorly soluble drugs. The decreased particle size of these compounds results in an increase in surface area. The outcome is an increased rate of dissolution, which can lead to
資料
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities