グレード
ACS reagent
品質水準
形状
chips
含みます
57.0-63.0% sodium phosphite as stabilizer
濃度
33.5-36.5%
密度
2 g/cm3
微量陰イオン
MnO4- reducers: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
As: ≤1 ppm
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP)
SMILES記法
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI Key
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 環状β-ジケトンとアルデヒドの反応により1,8-ジオキソオクタヒドロキサンテン誘導体を合成するための、InCl3と組み合わせた触媒。
- 高温で金属アンチモンと反応させてリン酸アンチモン (SbPO4) を合成するためのリン酸塩前駆体。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
239275-6X500G:
239275-5G:
239275-BULK:
239275-2KG:
239275-100G:
239275-VAR:
239275-3KG:
239275-2.5KG:
239275-500G:
試験成績書(COA)