Merck
79615
Sigma-Aldrich
メタリン酸
purum, ~65% HPO3 basis, pieces
別名:
メタリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HPO3)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
purum
フォーム
pieces
濃度
~65% (HPO3)
不純物
~35% (NaPO3)
溶解性
water: miscible
密度
2 g/cm3
SMILES記法
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI Key
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.2
アプリケーション
meta-Phosphoric acid has been used for the extraction of ascorbic acid from Dialium guineense fruit pulp in a study.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
79615-VAR:
79615-BULK:
79615-500G:
79615-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nutritional potential of wild fruit Dialium guineense.
Ayessou NC, et al.
J. Food Compos. Anal., 1-5 (2014)