製品名
Vitronectin, human recombinant,
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
liquid
分子量
Mw 78 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VTN(7448)
詳細
品質
関連事項
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
08-126:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.