Merck
D161292
Sigma-Aldrich
2-アミノ-6-メチルヘプタン
99%
別名:
1,5-ジメチルヘキシルアミン, 6-メチル-2-ヘプチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1209250
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
InChI Key
QNIVIMYXGGFTAK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Amino-6-methylheptane can be used as:
  • A building block for the synthesis of n-type photoconductor, N,N′-bis(1,5-dimethylhexyl)-3,4:9,10-perylenebis (dicarbox-imide) (PDHEP).
  • A reagent in the synthesis of substituted pyrrolidones by reductive amination of levulinic acid using supported platinum catalyst.
  • A nucleophilic amine in the synthesis of unsymmetrical sulfamide by reacting with sulfamic acid salts and triphenylphosphine ditriflate.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D161292-25G:
D161292-BULK:
D161292-100G:
D161292-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heterogeneous Pt catalysts for reductive amination of levulinic acid to pyrrolidones
Touchy AS, et al.
ACS Catalysis, 4(9), 3045-3050 (2014)
Microwave-assisted synthesis of phthalocyanine-porphyrin complex and its photoelectric conversion properties
Liu MO and Hu AT
Journal of Organometallic Chemistry, 689(15), 2450-2455 (2004)
Efficient synthesis of unsymmetrical sulfamides from sulfamic acid salts by activation with triphenylphosphine ditriflate
Shehata MF, et al.
Tetrahedron, 75(24), 3186-3194 (2019)
Pieter A Cohen et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 56(6), 421-426 (2017-11-09)
The United States Food and Drug Administration banned the stimulant 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) from dietary supplements and warned consumers that the stimulant can pose cardiovascular risks ranging from high blood pressure to heart attacks. We designed our study to determine if
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
D161292-100G4061836830625
D161292-25G4061833560280