アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
保管温度
room temp
SMILES記法
CCC(C)CC(C)N.[H]Cl
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
InChI Key
YAHRDLICUYEDAU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0460-VAR:
SML0460-BULK:
SML0460-50MG:
SML0460-10MG:
試験成績書(COA)
資料
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
α2-Adrenoceptors