グレード
ACS reagent
アッセイ
≥98%
フォーム
crystals or chunks
不純物
≤0.01% insolubles
pH
13 (25 °C, 190.1 g/L)
密度
1.62 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ダイレクトボロハイドライド燃料電池(DBFC)における高分子電解質として使用されるキトサン膜の生成
- template-free methodによる光触媒活性を用いた、階層化されたリン酸銀微小結晶の合成。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
222003-2.5KG:
222003-BULK:
222003-VAR:
222003-25G:
222003-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック