Merck
1.06572
Supelco
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
for analysis EMSURE®
別名:
tri-Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na3O4P · 12H2O
CAS番号:
分子量:
380.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-509-8
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
98.0-102.0% (alkalimetric)
形状
crystals
有効性
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
≤2.5% Free alkali (as NaOH)
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
285 g/L
密度
1.62 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
950 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
fluoride (F-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): 98.0 - 102.0
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Free alkali (as NaOH): ≤ 2.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Fluoride (F): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1