グレード
purum p.a.
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
powder
濃度
57-59% (calc. based on P2O5)
pH
9.0-10.0 (25 °C, 1% in H2O)
溶解性
water: soluble 148 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI Key
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
WGK
WGK 1
Jan Code
72061-VAR:
72061-100G:
72061-500G:
72061-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック