主要文書
1.06999
Supelco
penta-Sodium triphosphate
for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51
別名:
penta-Sodium triphosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na5O10P3
CAS番号:
分子量:
367.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-838-7
NACRES:
SE.11
グレード
for analytical purposes
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
フォーム
solid
有効性
3120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
622 °C (decomposition)
密度
2.52 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI Key
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
アナリシスノート
Assay (acidimetric, P₂O₅): 57 - 59 %
pH-value (1 %; water): 9 - 10
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1