Merck
16037
Sigma-Aldrich
ピリジン
≥99.5% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N
CAS番号:
分子量:
79.10
Beilstein:
103233
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.72 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
不純物
≤0.01% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyridine is a basic N-heterocyclic compound. It acts as a nitrogen donor ligand and forms many metal-pyridine complexes. Its complexes having tetrahedral and octahedral geometries can be differentiated by infra red spectral investigations.
アプリケーション
Pyridine (py) may be used in synthesis of vanadium oxide nanoparticles and iron benzenedicarboxylates, Fe(OH)(BDC)(py)0.85 (BDC = 1,4-benzenedicarboxylate). It may be employed as a catalyst in the Knoevenagel condensation reaction.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16037S-35KG-R:
16037-1L-R:
16037-VAR-R:
16037-35KG-R:
16037-4X2.5L-R:
16037-2.5L-R:
16037-6X1L-R:
16037-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09728
Pyridine
Porous monodisperse V2O5 microspheres as cathode materials for lithium-ion batteries.
Wang S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(17), 6365-6369 (2011)
Metal-organic frameworks based on iron oxide octahedral chains connected by benzenedicarboxylate dianions.
Whitfield TR, et al.
Solid State Sciences, 7(9), 1096-1103 (2005)
The far-infrared spectra of metal-halide complexes of pyridine and related ligands.
Clark RJH and Williams CS.
Inorganic Chemistry, 4(3), 350-357 (1965)
An investigation of Knoevenagel condensation reaction in microreactors using a new zeolite catalyst.
Zhang X, et al.
Applied Catalysis A: General, 261(1), 109-118 (2004)
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)