蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
99-101%
フォーム
powder or crystals
品質
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503
不純物
residual solvents, complies
tar like substances, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% non-volatile matter
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
sulfide (S2-): in accordance
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
保管温度
room temp
SMILES記法
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
InChI Key
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- As a mineral fuel to prepare alumina-zirconia nano powders by sol-gel combustion.
- Precipitating agent in the synthesis of γ-Al2O3 sample (γ-Al2O3-1), that is used for the removal of fluoride from aqueous solution.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
11213-1KG-R:
11213-BULK-R:
11213-50KG-R:
11213-VAR-R:
11213-BULK-H:
11213-6X1KG-R:
11213-25KG-H:
この製品を見ている人はこちらもチェック