安全性情報
8.20176
Sigma-Aldrich
2-Bromoethylammonium bromide
for synthesis
別名:
2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7Br2N
CAS番号:
分子量:
204.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
219-924-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
有効性
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
171-176 °C
溶解性
>500 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI Key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol: This study utilized 2-aminoheptane in HPLC methods to quantify fosfomycin trometamol, showcasing its utility in pharmaceutical analysis (M Piponski et al., 2022).
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 176 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
Jan Code
8201760501:
CO1I8201769051:
8201760500:
8201760000:
8201764000:
8201760950:
CO1E8201769051:
8201769999:
8201761075:
8201761000:
8201765000:
8201760100:
8201762800:
8201760770:
8201769051:
試験成績書(COA)