グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
詳細
Mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
フォーム
powder or chunks
濃度
≥30.0% NH3
不純物
≤0.005% insolubles
≤0.01 nonvolatiles
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI Key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- BiginelliおよびHantzsch反応による3,4-ジヒドロピリミジン-2(1H)-オンおよび1,4-ジヒドロピリジン誘導体の調製
- 炭酸アンモニウム緩衝液の調製
- ジヒドロピリドン誘導体の合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
207861-500G:4548173216782
207861-2.5KG:4548173216799
207861-25G:4548173216775
207861-VAR-D:
207861-BULK:
207861-1KG:
207861-100G:
207861-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)