Merck
63560
Millipore
D-マンニトール
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
別名:
マンニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.74
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
損失
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
165-169 °C
167-170 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-Mannitol is a hexose present in plants, bacteria, algae, and fungi.
アプリケーション
D-Mannitol has been used as a component of soya flour mannitol (SFM) medium for culturing Streptomyces.
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールの甘味物質です。甘味阻害試験に用いられます。
D-Mannitol finds application in the food and pharmaceutical industry. The interaction of mannitol with neutrophils and monocytes is correlated to the upregulation of immune markers. Mannitol acts as a free-radical scavenger and may be beneficial during ischemia-reperfusion injury. It possesses osmotic diuretic properties and may help in managing cerebral edema and high intracranial pressure (ICP).
その他情報
Important starting material for the synthesis of many chiral building blocks.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63560-5KG-F:
63560-6X1KG-F:
63560-VAR-F:
63560-BULK-F:
63560-1KG-F:
63560-250G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
S. Hanessian
Total Synthesis of Natural Products: The Chiron Approach (1983)
Rapid Nitrate Reduction Assay with Intact Microbial Cells or Spores
Fischer M, et al.
Bio-protocol, 4(12) (4)
Mannitol: a review of its clinical uses
Shawkat H, et al.
Continuing education in anaesthesia, critical care & pain, 12(2) (12)
Y. Le Merrer et al.
Tetrahedron Letters, 26, 319-319 (1985)
T. Schubert et al.
Tetrahedron, 39, 2211-2211 (1983)