アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −92±2°, 1 hr, c = 10% in H2O
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47740-VAR-F:
47740-BULK-F:
47740-250G-F:
47740-1KG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック