グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
3.86 (vs air)
蒸気圧
11.8 mmHg ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.207 g/L at 20 °C
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)
- acetophenetidin
- DL-erythrose derivatives, which allows to convert pollutants to synthetically useful chiral intermediates
- ortho/para-nitrochlorobenzenes and aniline
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
101389-VAR:
101389-1L:4548173101880
101389-18L-CS:4548173370644
101389-20L:4548173101897
101389-2.5L:
101389-BULK:
101389-25ML:
101389-4L:4548173101903
101389-18L:4548173101873