Merck
319996
Sigma-Aldrich
クロロベンゼン
ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.5%
bp:
132 °C (lit.)
蒸気圧:
11.8 mmHg ( 25 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.86 (vs air)
蒸気圧
11.8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
不純物
≤0.004 meq/g Titr. acid
蒸発残留物質
≤0.02%
APHA: ≤30
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
319996-4L:
319996-25ML:4548173134444
319996-2L:4548173134451
319996-VAR:
319996-1L:4548173134420
319996-2.5L:
319996-500ML:4548173134475
319996-6X1L:4548173134482
319996-4X2L:4548173256504
319996-4X4L:4548173134468
319996-20L:4548173134437
319996-18L:4548173256498
319996-BULK:
319996-6X500ML:4548173256511
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 74-74 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)