蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
64-66%
不純物
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
強熱残分
≤0.0005% (as SO4)
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07006-144X2.5L-D:
07006-VAR:
07006-4X2.5L-GL:4548173245560
07006-1L:4548173245515
07006-6X1L:4548173245577
07006-40KG-H:
07006-2.5L:4548173245522
07006-2.5L-GL:4548173245539
07006-250ML:4548173245546
07006-4X2.5L:4548173245553
07006-250ML-D:
07006-144X2.5L:4548173245508
07006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)